Merck
806757
Sigma-Aldrich
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H3O2(C2H4O)nC3H3O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
分子量
3350
mp
56-60 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product is only available through select kits and not available for individual sales. If interested in this product, please view kits 799610 and 799629.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
806757-VAR:
806757-500MG:
806757-BULK:
806757-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)