安全性情報
804002
Sigma-Aldrich
Dow Corning® 736 heat resistant sealant
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
paste
品質水準
red
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
736 Heat Resistant Sealant is a one-part nonslumping paste that cures to a rubbery solid at room temperature on exposure to water vapor in the air. This silicone product is formulated to perform at temperatures ranging from -65 to 260°C (-85 to 500°F) for continuous operation and to 315°C (600°F) for intermittent exposure.
The high temperature properties of this sealant make it ideally suited for:
  • Sealing and encapsulating heating elements in appliances.
  • Aerospace gasketing.
  • Moving oven belts.
  • Industrial ovens.
  • Bag filters on smoke stacks.
  • Other critical bonding, sealing, potting, encapsulating and protective coatings are parts which perform at high temperatures.
包装
3 ea of 10cc syringe applicator.
法的情報
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804002-BULK:
804002-VAR:
804002-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
804002-3EA4061833607961