Merck
701912
Sigma-Aldrich
親水性PDMS表面作製キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.23
保管温度
2-8°C
品質水準
アプリケーション
ポリ(ジメチルシロキサン)(PDMS)は、透明性が高く、毒性がなく、生体適合性があるため、マイクロ流体デバイスやその他の生物医学的用途において一般的に使用されている材料です。しかし、PDMSが疎水性であることが、液滴ベースのマイクロ流体および複数のその他の用途における制限因子となっています。このキットを使用すると、持続的な親水性PDMS表面が作製されます。結果として得られる表面は親水性インクでぬらすことができ、複数の印刷用途に適しています。処理後、水接触角が25~35°と予測されるように、水で完全に湿らせてください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Poly(glycidyl methacrylate) 10 mL
  • Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
26.1 °F
引火点(℃)
-3.3 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The present publication focuses on synthesis and characterization of nanothick, chemically grafted polymer films (polymer brushes) on various inorganic and polymeric substrates.
Universal Platform for Surface Modification Employing Grafted Polymer Layers
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
プロトコル
Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Procedure for Standard Surface Modifcation using the Aldrich Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
701912-1EA
701912-1KT4061832820170