同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
colorless
アプリケーション
detection
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13C](O)([13CH3])[13CH2][13CH2]C[C@@H](C)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24?,25?,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-UZYJFTCKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
25-ヒドロキシビタミンD3-23,24,25,26,27-13C5は、C-23、C-24、C-25、C-26、C-27の炭素が13C6同位体に置換されたビタミンD3の同位体です。
アプリケーション
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
803103-1ML:
803103-BULK:
803103-1ML-PW:
803103-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック