Merck
803081
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C19D2H30O3
分子量:
336.47
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
 13C
 D
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
輸送温度
dry ice
SMILES記法
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
InChI Key
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
803081-VAR:
803081-BULK:
803081-1MG:
803081-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)