Merck
721301
Sigma-Aldrich
ナトリウム プレグネノロン-17A, 21,21,21-d4 スルファート
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-プレグネン-20-オン-17A, 21,21,21-d4 3-スルファート, 3-ヒドロキシプレグナ-5-エン-10-オン-17A, 21,21,21-d4 スルファート, 5-プレグネン-3β-オール-20-オン-17A, 21,21,21-d4 スルファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D4H27NaO5S
分子量:
422.55
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15?,16-,17-,18-,19?,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
InChI Key
QQVJEIZJHDPTSH-KSVJGDSJSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)