Merck
740985
Sigma-Aldrich
プレグネノロン-20,21-13C2-16,16-d2 スルファート ナトリウム塩
≥98 atom %, 98% (CP)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-プレグネン-20-オン 3-スルファート-20,21-13C2-16,16-d2, 5-プレグネン-3β-オール-20-オン スルファート-20,21-13C2-16,16-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C19D2H29NaO5S
分子量:
422.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 D
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1+1,6D2,13+1;
InChI Key
QQVJEIZJHDPTSH-FBNNKSCBSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740985-BULK:
740985-VAR:
740985-5MG-PW:
740985-1MG:
740985-5MG:
740985-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rossella Avallone et al.
Cells, 9(9) (2020-09-17)
Neuroinflammation, whose distinctive sign is the activation of microglia, is supposed to play a key role in the development and progression of neurodegenerative diseases. The aim of this investigation was to determine levels of neurosteroids produced by resting and injured