安全性情報
798495
Sigma-Aldrich
二酸化チタン
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
別名:
TiO2ペースト, チタニアペースト, ナノ結晶TiO2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
UNSPSCコード:
12352302
詳細
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
アッセイ
>95% (anatase (XRD))
フォーム
paste (nanocrystalline colloid)
濃度
16 wt. %
粒径
22 nm
22-25 nm (BET)
ポアサイズ
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH
<1
導電率
96.4 mS/cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二酸化チタン(TiO2)は、色素増感ペロブスカイト太陽電池およびその他の固体太陽電池を製造するための光電極の作製に使用されます。当社のTiO2ペーストを使用すると、比表面積が大きいチタニアフィルムを堆積できます。透明な焼結チタニアフィルムを必要とするアプリケーションには透明なTiO2ペーストを選択し、透明性を必要としないアプリケーションには不透明なTiO2ペーストを使用します。不透明なTiO2ペーストには、より大きな散乱TiO2粒子が含まれています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798495-VAR:
798495-25G:4548174005538
798495-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)