Merck
798061
Sigma-Aldrich
(3E)-4-Phenylbut-3-enoic acid methyl ester
別名:
Methyl (3E)-4-Phenylbut-3-enoate, Methyl (E)-4-phenylbut-3-enoate, Methyl trans-styryl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O2
CAS番号:
分子量:
176.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
官能基
ester
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC)C/C=C/C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11(12)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
InChI Key
VOEDRUGFNJEWGQ-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Building block is reported by Huw Davies and coworkers as a precursor to the 2013 EROS Best Reagent; Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate. Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate is a donor-acceptor precursor to the corresponding Ru-carbenoid that is utilized in C-H insertion and cyclopropanation reactions.
調製ノート
Preparatory information to make (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate can be found by clicking the link below under other notes.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
798061-1G:
798061-BULK:
798061-VAR:
798061-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)