安全性情報
796344
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子
80 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, PEG functionalized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag
分子量:
107.87
UNSPSCコード:
12352300
形状
nanospheres
濃度
0.02 mg/mL in water
平均部品サイズ
80 nm
λmax
470 nm
官能基
PEG
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
アプリケーション
銀ナノ材料は、現在、様々な生物学的用途に活用されている独特な物理的、化学的および光学的特性を備えています。 さらに、銀ナノ粒子は、銀ナノ粒子のサイズと形状の関数である光学的な色を有します。’ 銀ナノ粒子の、特定波長の入射光に対する強力なカップリングを利用して、高輝度レポーター分子、高効率の熱吸収体、および局所電磁界の強度を増幅できるナノスケールの「アンテナ」を開発できます。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
796344-25ML:
796344-BULK:
796344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)