Merck
749567
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrS
CAS番号:
分子量:
191.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.571
密度
1.495 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI Key
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
749567-BULK:
749567-VAR:
749567-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)