Merck
79582
Sigma-Aldrich
オキシ塩化リン(V)
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
別名:
ホスホリルクロリド, 塩化酸化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
POCl3
CAS番号:
分子量:
153.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (AT)
蒸気密度
5.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
密度
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phosphorus(V) oxychloride is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent used for Vilsmeier-Haack formylation of aromatic compounds.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79582-RSAMPLE:
79582-25ML:4548173273259
79582-100ML:4548173273242
79582-VAR:
79582-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)
Nitrogen bridgehead compounds. Part 30. Vilsmeier?Haack formylation of 6, 7, 8, 9-tetrahydro-4 H-pyrido [1, 2-a] pyrimidin-4-ones.
Horvath A
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 369-377 (1983)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Acylation of indoles by Duff reaction and Vilsmeier-Haack formylation and conformation of N-formylindoles.
Chatterjee A and Biswas KM.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4002-4004 (1973)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)