Merck
794503
Sigma-Aldrich
Ritterトリフルオロヨードメタン-DMSO試薬
別名:
2DMSO-CF3I, DMSO-ヨウ化トリフルオロメチル付加体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12F3IO2S2
分子量:
352.18
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n/D 1.466
密度
1.529 at 25 °C
輸送温度
dry ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
InChI Key
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
製品はトリフルオロヨードメタンのさらに便利な液化バージョンであり、それぞれオレフィンとヘテロ原子の光触媒および求電子ペンタフルオロエチル化に利用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
214.0 °F
引火点(℃)
101.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
794503-5ML:4.548174001202E12