Merck
779911
Sigma-Aldrich
(RS)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
95%
別名:
(+/-)-QUINAP, QUINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H22NP
CAS番号:
分子量:
439.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
組成
carbon, 81.7-87.7% elemental analysis
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5nccc6ccccc56
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChI Key
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
779911-VAR:
779911-1G:
779911-250MG:
779911-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)