グレード
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
品質水準
アッセイ
98.5-101.0%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]/D 5.7 to 6.8°
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤0.2% any ninhydrin positive substance each (total ≤1.0%)
≤0.5% ninhydrin positive substances: impurity A
≤200 ppm ammonium
強熱残分
≤0.1%
損失
8-12% loss on drying
溶解性
water: 100 mg/mL at 25 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.030%
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
適合性
clear, colorless for appearance of solution
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI Key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Jan Code
778451-1KG:
778451-VAR:
778451-100G:
778451-BULK:
778451-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック