Merck
778400
Sigma-Aldrich
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
別名:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D8H13ClN4OS
CAS番号:
分子量:
420.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChI Key
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778400-VAR:
778400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)