PHR3580
Escitalopram Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(S)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-hydroxymethylbenzonitrile hemi(+)-di-toluoyltartrate, ((S)-4-[4-dimethylamino-1-(4-fluoropheny)-1-hydroxy-1-butyl]-3-hydroxymethylbenzonitrile hemi(+)-di-toluoyltartrate), Escitalopram Impurity E, S-Citadiol
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1249417
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc5ccc(cc5)[C@@](O)(CCCN(C)C)c6c(cc(cc6)C#N)CO.Fc3ccc(cc3)[C@@](O)(CCCN(C)C)c4c(cc(cc4)C#N)CO.O([C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(cc2)C)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C20H23FN2O2.C20H18O8/c2*1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h2*4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t2*20-;15-,16-/m000/s1
InChI Key
XADVDTANOZJZTP-XZWFXUMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR3580-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)