1249406
USP
エスシタロプラム シュウ酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
S-(+)-1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-1-(4-フルオロフェニル)-1,3-ジヒドロ-5-イソベンゾフランカルボニトリル シュウ酸塩, S-(+)-シタロプラム シュウ酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
escitalopram, escitalopram
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
InChI Key
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Escitalopram oxalate, the S-enantiomer of racemic citalopram, belongs to the class of compounds known as antidepressants, that works as a selective serotonin-reuptake inhibitor (SSRI).
アプリケーション
- Escitalopram Oral Solution
- Escitalopram Oxalate
- Escitalopram Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1249406-200MG:4548173918198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック