Merck
777862
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2,3,4-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C12C39H98O6
分子量:
819.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i37+1,38+1,39+1,40+1,41+1,42+1,43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
InChI Key
PVNIQBQSYATKKL-FELDZGLXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)