Merck
776564
Sigma-Aldrich
Boc-Val-Gly-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22N2O5
CAS番号:
分子量:
274.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-110 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)CNC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(17)13-6-8(15)16)14-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,17)(H,14,18)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
BWPKSNMGVTYXQQ-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
776564-5G:
776564-BULK:
776564-1G:
776564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
776564-1G4061826654965
776564-5G4061833340912