Merck
337439
Sigma-Aldrich
トリ-O-ベンジル-D-グルカール
97%
別名:
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28O4
CAS番号:
分子量:
416.51
Beilstein:
1691968
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
mp
57-58 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
InChI Key
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オリゴ糖の液相合成と固相合成の両方に利用される重要なビルディングブロック
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
337439-VAR:
337439-5G:
337439-BULK:
337439-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)