About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
618.99 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
281-286 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ni](N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F)N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI Key
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
776254-BULK:
776254-5G:4548173339979
776254-VAR:
776254-1G:4548173339962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック