Merck
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
別名:
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19N3
CAS番号:
分子量:
301.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
65-71 °C
SMILES記法
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
InChI Key
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
アプリケーション
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776092-BULK:
776092-2G:
776092-500MG:
776092-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)