Merck
774995
Sigma-Aldrich
N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine
90%
別名:
N-α-Boc-propargyl-lysine-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O6
CAS番号:
分子量:
328.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.475
密度
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI Key
VHCJWKDEXGPNCX-NSHDSACASA-N
アプリケーション
Alkyne modified lysine that has been shown to be incorporated site-specifically into recombinant proteins.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
164.0 °F
引火点(℃)
73.33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
774995-1G:
774995-VAR:
774995-250MG:
774995-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Duy P Nguyen et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(25), 8720-8721 (2009-06-12)
We demonstrate that an orthogonal Methanosarcina barkeri MS pyrrolysyl-tRNA synthetase/tRNA(CUA) pair directs the efficient, site-specific incorporation of N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine, containing a carbon-carbon triple bond, and N6-[(2-azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine, containing an azido group, into recombinant proteins in Escherichia coli. Proteins containing the alkyne functional
Synthesis of threefold glycosylated proteins using click chemistry and genetically encoded unnatural amino acids.
Emine Kaya et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 10(18), 2858-2861 (2009-11-10)