アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
90-95 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1
InChI Key
QZQMGQQOGJIDKJ-CSHNMWLISA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
772321-BULK:
772321-2.5G:
772321-500MG:
772321-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)