アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]22/D +13.4°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
232-237 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m1/s1
InChI Key
WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
関連するカテゴリー
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772038-25G:
772038-1G:
772038-VAR:
772038-5G:
772038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
772038-1G | 4061826654729 |
772038-25G | 4061833687604 |
772038-5G | 4061833340660 |