アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
InChI Key
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47312-VAR:
47312-1G:
47312-5G:
47312-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック