安全性情報
769681
Sigma-Aldrich
KORASILONペースト、中程度の粘度
別名:
シリコーングリース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
paste
詳細
KORASILONペーストは、有機的に修飾されたシロキサンペーストで、表面への適合性が改善されており、塗装性、接着性などが良好です。これらのペーストは、シリコン油と比較して高温域でも良好な安定性と表面への接着性を示します。
アプリケーション
このペーストは下記に適しています:
  • vales、継ぎ目およびガスケット、研削継手、ケーブル、およびワイヤーなどのための滑沢剤、潤滑剤、および離型剤として
  • 組立補助並びに保護およびシーリング補助として
  • ゴムシールの維持のため
  • 電子機器の組立絶縁体および開閉装置のため
特徴および利点
  • チキソトロピック挙動を示します
  • 疎水性で、水にはほとんど溶けません
  • 金属に対して化学的に無作用です
  • 多種多様なプラスチックに適合します
  • 超高温および低温で安定で、塩水への曝露にも安定です
法的情報
KORASILON is a trademark of Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
769681-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)