Merck
769339
Sigma-Aldrich
硫酸水素ナトリウム 一水和物
≥99% (T)
別名:
重硫酸ナトリウム 一水和物, 硫酸水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
138.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99% (T)
フォーム
crystalline
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.004%
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The monohydrate of sodium hydrogen sulfate finds application as catalyst in organic reactions such as esterification of carboxylic acids and alcohols.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769339-VAR:
769339-25G:
769339-500G:
769339-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shaterian, HR., et al.
Chin. J. Chem., 26, 338-342 (2008)
Synthesis of thiol-functionalized spent grain as a novel adsorbent for divalent metal ions.
Chai, L., et al.
Bioresource Technology, 101(15), 6269-6272 (2010)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate.
Li YQ.
Synthetic Communications, 29(22), 3901-3903 (1999)