Merck
27690
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメチルピリジン
puriss. p.a., 99% (GC)
別名:
2,4,6-コリジン, sym-コリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
107283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
99% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.1%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4,6-トリメチルピリジンは、脱ハロゲン化水素反応によく用いられる複素環式芳香族化合物です。その基本特性から、有機反応での反応溶媒や化学添加物としても使われます。
アプリケーション
2,4,6-トリメチルピリジンは、試薬として以下の用途に使用できます:      
  • 固相ペプチド合成     
  • HAuCl4との反応によるトリクロロ(2,4,6-トリメチルピリジン)金(III)錯体の合成
電子顕微鏡観察用の組織固定剤です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27690-BULK:
27690-100ML:
27690-VAR:
27690-6X100ML:
27690-6X500ML:
27690-500ML:
27690-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Halogen complexes. III. The association of 2, 4, 6-trimethylpyridine and trifluoroiodomethane.
Larsen DW and Allred AL.
The Journal of Physical Chemistry, 69(7), 2400-2401 (1965)
Christa A Currie et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 824(1-2), 201-205 (2005-08-09)
Microchip capillary electrophoresis (CE), coupled with indirect fluorescence detection was investigated for estimating the pK(a) values of non-fluorescent compounds. The CE method is based on the differences in electrophoretic mobility of the analyte as a function of the pH of
J L Tomsig et al.
Histochemistry, 87(1), 21-25 (1987-01-01)
Rat pineal nerve endings contain a population of small and of large synaptic vesicles that are either electron lucent or have electron-dense cores. It has been reported that their osmiophilia is eliminated when collidine buffer is used in the fixation
zeta-Collidine as a basis for buffering fixatives.
H S BENNETT et al.
The Journal of biophysical and biochemical cytology, 6(1), 113-114 (1959-08-01)
J Hasegawa et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 73(4), 442-445 (1984-04-01)
The pKa of verapamil was determined by measuring the partition coefficient of verapamil between n-heptane and aqueous buffer solution at various pH values. The magnitude of the effects of ionic strength or temperature on the pKa of verapamil was in