Merck
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
包装
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Control DNA (pUC-CAT)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)