Merck
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
別名:
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8BrN
CAS番号:
分子量:
174.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.548
密度
1.434 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
InChI Key
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.9 °F
引火点(℃)
95.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
750883-BULK:
750883-VAR:
750883-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)