反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260-290 °C
SMILES記法
Cl[Ru].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)NCCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H29NP2.CO.ClH.Ru/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;1-2;;/h1-20,29H,21-24H2;;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
GQFWSAKCCNATEV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
<li><strong>脱水素分子内マクロラクトン化:</strong> Ru-MACHO 触媒は、ジヒドロキシ化合物の脱水素分子内マクロラクトン化に適用され、有機合成における効率性が実証され、医薬品合成への潜在的な影響が示されています (Jamdade et al., 2022)。</li>
<li><strong>メタノールのアクセプターレス脱水素化:</strong> このプロセスは、メタノールのアクセプタレス脱水素化で Ru-MACHO 触媒を使用して一酸化炭素と水素を生成するもので、触媒変換とグリーンケミストリーのアプリケーションにおける Ru-MACHO′ の能力を強調しています(Kaithal et al., 2021)。</li>
<li><strong>CO2 の事前捕捉と水素化:</strong> CO2 をメタノールに事前捕捉して水素化する不均一化 Ru-MACHO 触媒システムの研究。持続可能な化学プロセスにおける触媒′の可能性を強調しています(Szego et al., 2023)。</li>
<li><strong>圧力依存水素化脱重合:</strong> Ru-MACHO 触媒は、ポリブチレンサクシネートの高度に選択的な圧力依存型水素化脱重合に使用され、ポリマー処理および化学リサイクルにおける触媒′の汎用性を実証しています(Johnson et al., 2024)。</li>
</ul>
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739103-5G:
739103-250MG:
739103-1G:
739103-BULK:
739103-VAR:
資料
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.