Merck
767581
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) メチル エーテル 2-ブロモイソブチラート
average Mn 600
別名:
Polyethylene glycol, PEG bib, mPEG ATRP, methoxyPolyethylene glycol bromoisobutyryl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
分子量
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 600
屈折率
n20/D 1.465
密度
1.214 g/mL at 25 °C
Ω末端
bromo
α末端
methoxy
保管温度
2-8°C
アプリケーション
PEG functionalized with bromoisobutyryl group to initiate atom transfer radical polymerization (ATRP). This macroinitiator can be used to increase biocompatibility; hydrophilicity; or generate block copolymers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767581-1ML:
767581-BULK:
767581-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.