Merck
766534
Sigma-Aldrich
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile
97%
別名:
1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethene, 1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1,1-ethylenedicarbonitrile, 2-Cyano-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile, 2-[Bis(methylsulfanyl)methylene]propanedinitrile, 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, 3,3-Di(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, NSC 202533, [2-Cyano-3,3-di(methylthio)]acrylonitrile, [Bis(methylthio)methylene]malononitrile, [Bis(methylthio)methylene]propanedinitrile, [Bis(methylthio)methylidene]propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2S2
CAS番号:
分子量:
170.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
79-84 °C
SMILES記法
CS\C(SC)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
InChI Key
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
766534-5G:4.54817332179E12