Merck
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
別名:
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
206.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
78-82 °C
官能基
chloro
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
InChI Key
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766046-1G:
766046-BULK:
766046-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)