About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BrO2
CAS番号:
分子量:
203.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97% (GC)
フォーム
solid
mp
74-79 °C
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
適用法令
Jan Code
765872-VAR:
765872-1G:
765872-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)