Merck
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
別名:
p-Iodobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6INO
CAS番号:
分子量:
247.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
215-217 °C
官能基
amide
iodo
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI Key
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765074-5G:4548174000755
765074-BULK:
765074-1G:4548174000748
765074-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)