Merck
642371
Sigma-Aldrich
5-ブロモインドリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrN
CAS番号:
分子量:
198.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
36-40 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI Key
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642371-VAR:
642371-1G:
642371-5G:
642371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)