Merck
734489
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-6-メトキシ-1-インダノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrO2
CAS番号:
分子量:
241.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
150-155 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734489-BULK:
734489-1G:
734489-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)