Merck
763489
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
別名:
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5FIN
CAS番号:
分子量:
237.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-45 °C
官能基
fluoro
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763489-5G:4548174000724
763489-1G:4548174000717
763489-VAR:
763489-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)