About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6FNO
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
130-135 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChI Key
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683302-1G:
683302-BULK:
683302-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)