Merck
722367
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-メトキシフェノール
95%
別名:
2-ヒドロキシ-5-メトキシアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
135-140 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI Key
TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722367-VAR:
722367-1G:
722367-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)