Merck
763357
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)copper(I) dimer
95%
別名:
[Cu(COD)Cl]2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24Cl2Cu2
CAS番号:
分子量:
414.36
EC Number:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C
SMILES記法
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Versatile catalyst
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763357-5G:4548173958170
763357-VAR:
763357-BULK:
763357-1G:4548173958163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polyhedron, 10, 2293-2293 (1991)
Chemistry & Industry, 15, 743-743 (1973)