Merck
761672
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chloro-1H-benzimidazole
95%
別名:
2-Amino-4-chloro-1H-benzimidazole, 7-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClN3
CAS番号:
分子量:
167.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
180-190 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1nc2cccc(Cl)c2[nH]1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI Key
WDGDTHWKGHBYNL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761672-500MG:
761672-BULK:
761672-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)