About This Item
化学式:
(13CH3)213CH13CH(NH2)13COOH
CAS番号:
分子量:
122.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
758159-BULK:
758159-VAR:
758159-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Stuart G Snowden et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 72(1), 35-43 (2019-09-29)
Cholinesterase inhibitors represent three of the four treatments for Alzheimer's disease (AD), and target the pathological reduction of acetylcholine levels. Here we aimed to study the role of other neurotransmitter pathways in AD pathology. This study aimed to determine associations