Merck
757063
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-Dimethyl oxirane-2,3-dicarboxylate
97%
別名:
Dimethyl cis-2,3-epoxysuccinate, Dimethyl cis-oxirane-2,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O5
CAS番号:
分子量:
160.12
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.440
密度
1.269 g/mL at 25 °C
官能基
ester
ether
SMILES記法
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
InChI Key
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
757063-BULK:
757063-VAR:
757063-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)