Merck
756350
Sigma-Aldrich
1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
97%
別名:
1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, 1,4-Bis(Boc)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2O6
CAS番号:
分子量:
330.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
142-148 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H26N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-7-8-17(10(9-16)11(18)19)13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,19)
InChI Key
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
756350-VAR:
756350-1G:
756350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)