About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
203.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
InChI Key
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484903-25G:
484903-VAR:
484903-BULK:
484903-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maryam Hashemi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 791-800 (2016-02-04)
Poly-(amidoamine) (PAMAM) and poly-(propylenimine) (PPI) are the two most widely investigated dendrimers for drug and gene delivery. In order to enhance DNA transfection activity of these dendrimers, generation 3 and 4 PAMAM and generation 4 and 5 PPI were modified
Zahra Salmasi et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 76-88 (2015-07-26)
Branched polyethylenimine (PEI) is extensively used as a polycationic non-viral vector for gene delivery. Polyplexes formed with PEI are believed to be released from endocytotic vesicles by the osmotic burst mechanism in the rate-limiting step in transfection. Increasing the buffering
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
484903-25G | 4061833389874 |
484903-5G | 4061833372722 |