Merck
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
別名:
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClN2O2
CAS番号:
分子量:
172.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
295-304 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
755214-1G:
755214-VAR:
755214-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)